Få mere at vide
Tryptamin, TRC
Artikelnummer. 17982135
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982135 10 g
17931825 50 g
17962355 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT89460010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-54-1
Molekylær formel C10 H12 N2
Molekylvægt (g/mol) 160.22
Synonym Indole, 3-(2-aminoethyl)- (8CI), 2-(1H-Indol-3-yl)ethan-1-amine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethanamine, 2-(1H-Indol-3-yl)ethylamine, 2-(3-Indolyl)ethylamine, 3-(2-Aminoethyl)-1H-indole, 3-(2-Aminoethyl)indole, 3-Indoleethanamine, 3-Indoleethylamine, NSC 165212, Tryptamin, Tryptamine, β-(3-Indolyl)ethylamine, 1H-Indole-3-ethanamine
IUPAC navn 2-(1H-indol-3-yl)ethanamin
SMIL NCCc1c[nH]c2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tryptamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H12N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6,11H2
Formel vægt 160.1
Procent renhed >95%