Få mere at vide
Tryptaminhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tryptamine hydrochloride |
| CAS | 343-94-2 |
| Molekylær formel | C10 H12 N2 . H Cl |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1H-Indole-3-ethanamine HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2.ClH/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10;/h1-4,7,12H,5-6,11H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-(1H-indol-3-yl)ethanamin; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.677 |
| Formel vægt | 196.0767 |