Få mere at vide
Tryptaminhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11458863
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11458863 50 g 50g
11448863 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11030.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2582.13 DKK
    2322.65 DKK / 50g
    Spare 259.48 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 343-94-2 | C10H13ClN2 | 196,678 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 343-94-2
Molekylær formel C10H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 196.678
MDL nummer MFCD00012682
InChI nøgle KDFBGNBTTMPNIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl indole hydrochloride, 2-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, monohydrochloride, tryptamine monohydrochloride, tryptaminehydrochloride, ccris 4419, indole-3-ethylamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-1h-indole monohydrochloride, beta-indole-ethylamine hydrochloride
PubChem CID 67652
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)ethanamin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tryptamine hydrochloride
Smeltepunkt 252 °C til 255 °C
Mængde 50 g
Beilstein 3568419
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,9796
Formel vægt 196.68
Procent renhed ≥98%