Få mere at vide
Tryptamin, 98+%
Beskrivelse
Tryptamin bruges almindeligvis til fremstilling af biologisk aktive forbindelser såsom neurotransmittere og psykedeliske stoffer, flerlagsanalyse, der bruges til at differentiere og identificere biogene aminer1
- i syntesen af indolringtermineret thiol,ω -mercaptooctyltryptamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
, flerlagsanalyse, der bruges til at differentiere og identificere biogene aminer1• i syntesen af indolring-termineret thiol, ω-mercaptooctyltryptamid.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tryptamine |
| Smeltepunkt | 111 °C til 116 °C |
| Kogepunkt | 137 °C (0,15 mmHg) |
| Flammepunkt | 185 °C (365 °F) |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 125513 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Merck Index | 14,9796 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO, Methanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 160.22 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tryptamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-(Indol-3-yl)ethylamine