Få mere at vide
Tryptamin, 98+%
Artikelnummer. 11459003
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459003 10 g 10g
11469003 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11116.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160,22 g/mol
Tryptamin bruges almindeligvis til fremstilling af biologisk aktive forbindelser såsom neurotransmittere og psykedeliske stoffer, flerlagsanalyse, der bruges til at differentiere og identificere biogene aminer1
  • i syntesen af indolringtermineret thiol,ω -mercaptooctyltryptamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Tryptamin bruges almindeligvis til fremstilling af biologisk aktive forbindelser såsom neurotransmittere og psykedeliske stoffer
, flerlagsanalyse, der bruges til at differentiere og identificere biogene aminer1• i syntesen af indolring-termineret thiol, ω-mercaptooctyltryptamid.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-54-1
Molekylær formel C10H12N2
Molekylvægt (g/mol) 160.22
MDL nummer MFCD00005661
InChI nøgle APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)ethanamin
SMIL NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tryptamine
Smeltepunkt 111 °C til 116 °C
Kogepunkt 137 °C (0,15 mmHg)
Flammepunkt 185 °C (365 °F)
Mængde 10 g
Beilstein 125513
Følsomhed Luftfølsom
Merck Index 14,9796
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, Methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 160.22
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tryptamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Indol-3-yl)ethylamine