Få mere at vide
Tryptamin, 98%
Artikelnummer. 10720891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10720891 10 g Glasflaske 10g
10427390 50 g Glasflaske 50g
11996611 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10720891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186120100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.50 DKK
    225.65 DKK / 10g
    Spare 25.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 61-54-1 | C10H12N2 | 160,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61-54-1
Molekylær formel C10H12N2
Molekylvægt (g/mol) 160.22
MDL nummer MFCD00005661
InChI nøgle APJYDQYYACXCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tryptamine, 2-1h-indol-3-yl ethanamine, 3-2-aminoethyl indole, 1h-indole-3-ethanamine, 2-3-indolyl ethylamine, indol-3-ethylamine, indole, 3-2-aminoethyl, 2-indol-3-yl ethylamine, 2-1h-indol-3-yl ethan-1-amine, tryptamin
PubChem CID 1150
ChEBI CHEBI:16765
IUPAC navn 2-(lH-indol-3-yl)ethanamin
SMIL NCCC1=CNC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tryptamine
Smeltepunkt 113,0 °C til 117,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 137,0 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 185 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 22,I,636
Merck Index 15,9976
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol og acetone, praktisk talt uopløselig i ether, benzen og kloroform
Formel vægt 160.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager