Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Trypsinhæmmer, sojabønner Artikelnummer.: 15443659
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Trypsinhæmmer, sojabønner
Artikelnummer. p-7082253
1 g
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 15443659
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60982.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inhibits the pancreatic enzyme trypsin | CAS: 9035-81-8
Sojabønnetrypsinhæmmeren er blevet testet til cellekulturapplikationer. Det er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere den potentielle anvendelse i dyrecellekultur af en alkalisk protease fra et ikke-toksisk mangrove-isolat af Vibri sp. V26. Det er også blevet brugt i en undersøgelse for at forbedre påvisningen af svampe i eosinofil mucin. Det er en hæmmer af trypsin faktor Xa, plasmin og neutrofil elastase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløses i 1X PBS ved 1 til 10 mg/ml til stamopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9035-81-8
Tekniske data
Mængde 1 g
Oversigt Off-white til Pale Brown
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Hæmmer bugspytkirtelenzymet trypsin
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT03L022 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/07/2025 ArtikelnummerJ60982.03,J60982.MC
PartinummerT01L057 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato02/07/2025 ArtikelnummerJ60982.03,J60982.MC
PartinummerQ26J011 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/10/2023 ArtikelnummerJ60982.03,J60982.MC
PartinummerU23J013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/09/2023 ArtikelnummerJ60982.03,J60982.MC
PartinummerX26I025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/11/2022 ArtikelnummerJ60982.03,J60982.MC
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trypsin inhibitor, soybeans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Trypsin inhibitor
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals Trypsinhæmmer, sojabønner >