Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Trypsinhæmmer, sojabønner
Artikelnummer. 15453659
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453659 100 mg 100mg
15443659 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453659 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60982.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.78 DKK
    704.65 DKK / 100mg
    Spare 163.13 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hæmmer bugspytkirtelenzymet trypsin | CAS: 9035-81-8
Sojabønnetrypsinhæmmeren er blevet testet til cellekulturapplikationer. Det er blevet brugt i en undersøgelse til at vurdere den potentielle anvendelse i dyrecellekultur af en alkalisk protease fra et ikke-toksisk mangrove-isolat af Vibri sp. V26. Det er også blevet brugt i en undersøgelse for at forbedre påvisningen af svampe i eosinofil mucin. Det er en hæmmer af trypsin faktor Xa, plasmin og neutrofil elastase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløses i 1X PBS ved 1 til 10 mg/ml til stamopløsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9035-81-8
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt Off-white til Pale Brown
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Hæmmer bugspytkirtelenzymet trypsin
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trypsin inhibitor, soybeans
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypsin inhibitor