Få mere at vide
Trypsinhæmmer, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11378699 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378699 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11378699 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210111380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 DKK
    1042.18 DKK / 100mg
    Spare 52.82 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9035-81-8 | Weight: 21500 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 9035-81-8
Synonym Ovomucoid trypsin inhibitor
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Trypsin Inhibitor
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Grad Not Available
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trypsin Inhibitor
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sicherheitshinweis
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin inhibitor
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.