Få mere at vide
Lonza™ Trypsin/EDTA-opløsning
Artikelnummer. 11685530
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11685530 100 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11685530 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC5012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at fjerne celler fra dyrkningsbeholderens overflade til suspension. Lonza ™Trypsin/EDTA-opløsning kan standses ved at tilsætte en serummedieblanding eller en trypsinhæmmer.
  • Klar, farveløs-gul
  • Højaktivt svineenzympræparat
  • Anvendes ved en arbejdskoncentration på 0,025 %
  • Tilberedt i en afbalanceret saltopløsning, uden calcium eller magnesium
  • pH på 7,6-7,8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Mængde 100 ml