Få mere at vide
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,05%), phenolrød
Mængde:
10 x 500 mL
20 x 100mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
Gibco™ Trypsin-EDTA er lavet af trypsinpulver, en bestrålet blanding af proteaser afledt af svinebukspytkirtlen. På grund af dets fordøjelsesstyrke anvendes trypsin i vid udstrækning til celledissociation, rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation. Den trypsinkoncentration, der kræves til dissociation, varierer med celletype og eksperimentelle krav. Se hele udvalget af Gibco™ trypsinopløsninger og anbefalede dissociationsforhold.
Vi tilbyder en række trypsinformuleringer og uden animalsk oprindelse TrypLE™ reagenser med:
Kvalitetstest
Dokumenteret sporbarhed
Dual-site cGMP Manufacturing
Quality Testing
Gibco™ Trypsinopløsninger testes for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne. Derudover er råmaterialerne forud for fremstilling verificeret for e-strålebestråling og testet for endotoksin, PPV, PCV 1/2, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse.
Dokumenteret sporbarhed Vi
kan levere detaljeret dokumentation for at opfylde dine regulatoriske behov. Gibco™ De tilgængelige trypsinoplysninger omfatter sporbarhed af partier, certifikater for animalsk oprindelse, partianalyser, bestrålingscertifikater, et resumé af viral inaktivering og gennemsigtighed i forsyningskæden.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Trypsin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Trypsinopløsning fremstillet i vores Grand Island, New York facilitet (25300-120). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Vi tilbyder en række trypsinformuleringer og uden animalsk oprindelse TrypLE™ reagenser med:
Quality Testing
Gibco™ Trypsinopløsninger testes for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne. Derudover er råmaterialerne forud for fremstilling verificeret for e-strålebestråling og testet for endotoksin, PPV, PCV 1/2, mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse.
Dokumenteret sporbarhed Vi
kan levere detaljeret dokumentation for at opfylde dine regulatoriske behov. Gibco™ De tilgængelige trypsinoplysninger omfatter sporbarhed af partier, certifikater for animalsk oprindelse, partianalyser, bestrålingscertifikater, et resumé af viral inaktivering og gennemsigtighed i forsyningskæden.
cGMP Produktion og Kvalitetssystem
Gibco™ Trypsin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Trypsinopløsning fremstillet i vores Grand Island, New York facilitet (25300-120). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 13485 standarder, FDA |
| Indhold og opbevaring | –5 til– 20 °C |
| Oversigt | Trypsin-EDTA, 2 x 100 ml, 1 x koncentration, væske, 0,05 % fortynding, med phenolrød, EDTA-chelatorer, kilde til svinepancreas, trypsinreagensopløsning, FDA og ISO 13485 standarder, brugt til pattedyrcellekultur,– 5 til– 20 °C Opbevaringstemperament |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | Reagens til dissociation af cellekultur |
| Med tilsætningsstoffer | EDTA, Fenolrød |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 20 x 100mL |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.