Få mere at vide
Melford Trypsin
Artikelnummer. 30018912
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018912 5 g
30018911 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018912 Leverandør Melford Leverandørnr. T700105.0
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 9002-07-7
Opløseligt i: Vand
Opbevares ved: -20 °C
Tekniske data
CAS 7-7-9002
Mængde 5 g