Beskrivelse
- Koncentrationen af trypsin, der er nødvendig for at fjerne celler fra deres substrat, afhænger primært af celletypen og kulturens alder
- Betegnelsen 1:250 angiver den tryptiske aktivitet baseret på standardiseret test
- Dette forhold indikerer, at en del trypsin vil fordøje 250 dele kasein i USP aktivitetsanalyse
- Trypsin er sammensat af to underenheder, a-trypsin og b-trypsin. a-trypsin er sammensat af to peptidkæder og b-trypsin er sammensat af en kæde
- Trypsin bruges til at resuspendere celler, der klæber til cellekulturskålens væg under processen med at høste celler
- Trypsin kan også bruges til at adskille dissekerede celler
- Trypsin kan bruges til at nedbryde kasein i modermælken
- Trypsin er almindeligt anvendt i biologisk forskning under proteomiske eksperimenter til at fordøje proteiner til peptider til massespektrometrianalyse
- Trypsin kan også bruges til at opløse blodpropper i sin mikrobielle form og til at behandle betændelse i sin bugspytkirtelform
- En USP trypsin-enhed er den aktivitet, der forårsager en ændring i absorbans på 0,003 pr. minut under de angivne forhold
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7-7-9002 |
| Farve | Hvid |
| pH | ∼8.0 |
| Emballage | Glas |
| Molekylær formel | C35H47N7O10 |
| Mængde | 20 g |
| Synonym | tryptase, trypsin, tryptase from human lung, tryptase from human lung, buffered aqueous solution, ≥5 units/mg protein, acetic acid; tert-butyl n-2s-1-2s-1-2s-5-diaminomethylideneamino-1-5-methyl-2-oxochromen-7-yl amino-1-oxopentan-2-yl amino-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl carbamate |
| InChI nøgle | WGWZNYKOUXOZTC-UHFFFAOYNA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 725.80 |
| PubChem CID | 5311489 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trypsin, 1-250
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i i overensstemmelse med lokale / regionale / nationale / internationale regler.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: trypsin