Få mere at vide
R&DSystems™ Trypsin 0.5% - EDTA 5.3 mM (10X)
Mængde:
100 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -5 to -20 °C, protected from light |
| Til brug med (applikation) | Cell Culture |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 0.2 μm filtered |
| Mængde | 100 ml |