Få mere at vide
Gibco™ Trypsin (0,25%), phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11520626
Skift visning
Mængde:
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11520626 100 ml 100ml
11530626 20 x 100 ml Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11520626 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 25050014
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Trypsin (0,25%), phenolrød
Gibco™ Trypsinopløsninger er fremstillet af trypsinpulver, en —bestrålet blanding af proteaser, der stammer fra svinebukspytkirtlen. På grund af dets fordøjelsesstyrke er det meget brugt til celledissociation, under rutinemæssig cellekulturpassage og primær vævsdissociation. Vi tilbyder en række af Gibco™ Fri for trypsin og animalsk oprindelseTrypLE™ denne funktion:
  • Kvalitetstest
  • Dokumenteret sporbarhed
  • Dual-site cGMP Manufacturing
    Quality Testing
    Gibco™ Trypsinopløsninger testes for pH, osmolalitet, sterilitet og ydeevne. Derudover testes råvarerne forud for fremstillingen for endotoxin, Mycoplasma, bakteriel, svampe- og viral kontaminering, samt multiple aktivitetsassays, askeanalyse og fugtanalyse.
    Dokumenteret sporbarhed Vi
    kan levere detaljeret dokumentation for at opfylde dine regulatoriske behov. Gibco™ De tilgængelige trypsinoplysninger omfatter sporbarhed af partier, certifikater for animalsk oprindelse, partianalyser, bestrålingscertifikater, et resumé af viral inaktivering og gennemsigtighed i forsyningskæden.
    cGMP Produktion og Kvalitetssystem
    Gibco™ Trypsin fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en sammenlignelig Gibco™ Trypsinopløsning fremstillet i vores Grand Island, New York facilitet (15050-065). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ISO 13485 standarder, FDA
    Indhold og opbevaring –5 til– 20 °C
    Oversigt Trypsin, 100mL, 1 X koncentration, væske, 0,25 % fortynding, 9002-07-7 CAS-nummer, med phenolrød, ingen EDTA-chelatorer, kilde til svinebukspytkirtel, trypsinreagensopløsning, FDA og ISO 13485 standarder, brugt til pattedyrcellekultur,– 5 til– 20°
    Celletype Pattedyrceller
    Koncentration 1 X
    Form Væske
    Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
    Med tilsætningsstoffer Fenolrød
    Uden tilsætningsstoffer Ingen EDTA
    Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
    Mængde 100 ml
    Regulatorisk status Må kun benyttes til forskningsformål.
    Kilde Svin bugspytkirtel
    Vis mere Vis mindre
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Trypsin (1X), liquid
    Signalord
    • Fare
    Farekategori
    • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
    Faresætning
    • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
    Sikkerhedssætning
    • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
    • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
    • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
    • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
    • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
    Supplerende oplysninger
    • MIXTURE LIST-Contain: trypsin
    Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.