Få mere at vide
Gibco™ TrypLE™ Select Enzyme (10X), ingen fenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076307
Mængde:
100 mL
500 mL
20 x 100mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 10272625
Brand: Gibco™ A1217701
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TrypLE™ Select Enzyme (10X), ingen fenolrød
TrypLE™ Select er et rekombinant enzym uden animalsk oprindelse til dissociation af en lang række adhærente pattedyrsceller, herunder CHO, HEK 293, A549, primære humane keratinocytter og embryonale stamceller. Vi tilbyder et udvalg af TrypLE™ formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Sammenlignet med trypsin og andre dissociationsreagenser er Gibco™ TrypLE™ Select:
  • Skånsom mod celler —opretholder cellernes sundhed for reproducerbare resultater
  • Stabil ved stuetemperatur—praktisk at bruge
  • Let at bruge —kan indsættes direkte i eksisterende protokoller uden behov for inaktivering
  • Fri for animalsk oprindelse (AOF)—ren, konsekvent og effektiv
Denne TrypLE™ Select er ændret på følgende måde:
Med
  • EDTA
uden
  • fenolrød
Formuleringen af TrypLE™-opløsninger er tilgængelige, selvom vi holder enzymkoncentrationen fortrolig.
Skånsom mod celler
TrypLE Select™ spalter ligesom trypsin peptidbindinger på de C-terminale sider af lysin og arginin. TrypLE™ Selects enestående renhed øger dog specificiteten på grund af virkningen af et enkelt enzym. Dette reducerer skader forårsaget af spaltning fra flere enzymer i trypsin og andre ekstrakter.
Stabil ved stuetemperatur
TrypLE™ Select er stabil ved stuetemperatur og klar til brug. TrypLE™ Select celledissociationsreagenser forbliver stabile i 24 måneder ved stuetemperatur eller 2- –8°C, hvilket gør opbevaring og håndtering let og bekvem.
Let at bruge
TrypLE Select™ kan erstatte trypsin i eksisterende protokoller. Derudover inaktiverer fortynding alene TrypLE™ Select, så man undgår behovet for trypsinhæmmere, såsom FBS.
Fri for animalsk oprindelse (AOF)
I modsætning til svinetrypsin og andre enzymer, er TrypLE™ Select fri for animalske komponenter og er formuleret på dedikeret udstyr uden animalsk oprindelse.
Produkt tiltænkt brug
til forskningsbrug eller yderligere fremstilling. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer. Kunder, der bruger Gibco™ TrypLE™ Select i en fremstillingsproces, og som har indsendt en ansøgning til FDA, kan anmode om en tilladelse fra os til at henvise til vores Type II Drug Master File (DMF).
cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco TrypLE™ Select fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret i henhold til ISO 13485-standarder.
Koncentrerede former for TrypLE™ kan fortyndes aseptisk til 1x med en balanceret saltopløsning indeholdende 1 mM EDTA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chelatorer EDTA
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 15 –30 °C.
Alternative opbevaringsbetingelser: 2 –°8 °C eller -5 °til -20 °C.
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur.
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato.
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 10 X
Kultur Type Adhærent cellekultur
Form Væske
Produkttype Reagens til dissociation af cellekultur
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Grønne funktioner Energieffektiv, miljøvenlig emballage
Uorganiske salte Ingen calcium, ingen magnesium, ingen natriumfosfat
Osmolalitet 270 - 320 mOsm/kg
pH 6,9 til 7,4
Produktlinje Gibco
Renhed eller kvalitetsklasse Cellekulturklasse
Mængde 100 mL
Bemærkninger Stabil ved stuetemperatur
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse
Testet for In vitro-bioassay
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.