Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trypan Blue Stain Solution |
| CAS | 72-57-1 |
| Molekylær formel | C34H24N6Na4O14S4 |
| MDL nummer | MFCD00003969 |
| InChI nøgle | WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
| IUPAC navn | tetranatrium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalen-2,7-disulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 960.79 |
| PubChem CID | 9562061 |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Trypan Blue, 0.4% Solution in PBS
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: trypan blue