Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Trypanblåt, farvestofindhold> 60 %
Artikelnummer. 11478517
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478517 500 g 500g
11458517 25 g 25g
11468517 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478517 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18600.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Trypanblåt er almindeligt anvendt i mikroskopi (til celletælling) og i laboratoriemus til vurdering af vævs levedygtighed. Anvendes i farveeksklusionsundersøgelser i cellekultur. Et levedygtigt farvestof til kvantificering af levende versus døde celler med permeable membraner, blå. Det bruges også til at identificere ø-celleklyngecellers levedygtighed fra gedepancreasprøver. Det er også nyttigt at observere hyphea af svampe og Stramenopiles. Trypanblå opløsning kan anvendes i trypanblåt-baserede cytotoksicitets- og proliferationsassays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trypanblåt er almindeligt anvendt i mikroskopi (til celletælling) og i laboratoriemus til vurdering af vævs levedygtighed. Anvendes i farveeksklusionsundersøgelser i cellekultur. Et levedygtigt farvestof til kvantificering af levende versus døde celler med permeable membraner, blå. Det bruges også til at identificere ø-celleklyngecellers levedygtighed fra gedepancreasprøver. Det er også nyttigt at observere hyphea af svampe og Stramenopiles. Trypanblå opløsning kan anvendes i trypanblåt-baserede cytotoksicitets- og proliferationsassays.
Opløselighed Opløseligt i vand (10 mg
/ml ved 25 C), ethanol (0,6 °mg/ml) og EGME (20 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-57-1
Molekylær formel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvægt (g/mol) 960.79
MDL nummer MFCD00003969
InChI nøgle WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Synonym C.I. 23850; Direct Blue 14
PubChem CID 9562061
IUPAC navn tetranatrium;(3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yliden)hydrazinyl]-3-methylphenyl]-2-methylphenyl]hydrazinyliden]-4-oxonaphthalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trypan Blue
Smeltepunkt >300°C
Navn note dye content >60%
Merck Index 14,9792
Opløselighedsinformation Soluble in water (10mg/ml at 25°C),ethanol (0.6mg/ml),and EGME (20mg/ml).
Formel vægt 960.82
Mængde 500 g