Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Trypanblåt, farvestofindhold> 60 %
Artikelnummer. 11458517
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458517 25 g 25g
11468517 100 g 100g
11478517 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11458517 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18600.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Trypanblåt er almindeligt anvendt i mikroskopi (til celletælling) og i laboratoriemus til vurdering af vævs levedygtighed. Anvendes i farveeksklusionsundersøgelser i cellekultur. Et levedygtigt farvestof til kvantificering af levende versus døde celler med permeable membraner, blå. Det bruges også til at identificere ø-celleklyngecellers levedygtighed fra gedepancreasprøver. Det er også nyttigt at observere hyphea af svampe og Stramenopiles. Trypanblå opløsning kan anvendes i trypanblåt-baserede cytotoksicitets- og proliferationsassays.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Trypanblåt er almindeligt anvendt i mikroskopi (til celletælling) og i laboratoriemus til vurdering af vævs levedygtighed. Anvendes i farveeksklusionsundersøgelser i cellekultur. Et levedygtigt farvestof til kvantificering af levende versus døde celler med permeable membraner, blå. Det bruges også til at identificere ø-celleklyngecellers levedygtighed fra gedepancreasprøver. Det er også nyttigt at observere hyphea af svampe og Stramenopiles. Trypanblå opløsning kan anvendes i trypanblåt-baserede cytotoksicitets- og proliferationsassays.
Opløselighed Opløseligt i vand (10 mg
/ml ved 25 C), ethanol (0,6 °mg/ml) og EGME (20 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-57-1
Molekylær formel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvægt (g/mol) 960.79
MDL nummer MFCD00003969
InChI nøgle WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
PubChem CID 9562061
IUPAC navn tetranatrium;(3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaphthalen-2-yliden)hydrazinyl]-3-methylphenyl]-2-methylphenyl]hydrazinyliden]-4-oxonaphthalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trypan Blue
Smeltepunkt >300°C
Navn note dye content >60%
Merck Index 14,9792
Opløselighedsinformation Soluble in water (10mg/ml at 25°C),ethanol (0.6mg/ml),and EGME (20mg/ml).
Formel vægt 960.82
Mængde 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trypan Blue
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypan Blue