Få mere at vide
Trypan blue, 83.3%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445492 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11445492 100 g
1 options
Artikelnummer. 11445492 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219553280
Kemiske identifikatorer
CAS 72-57-1
Molekylær formel C34H24N6Na4O14S4
Molekylvægt (g/mol) 960.79
MDL nummer MFCD00003969
InChI nøgle WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Synonym Direct Blue 14, Niagara Blue 3B
PubChem CID 9562061
IUPAC navn tetranatrium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalen-2,7-disulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trypan blue
Analyseprocentområde 0.833
Formel vægt 960.8
Farve Grøn
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver