Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trypan Blue |
| CAS | 72-57-1 |
| Analyseprocentområde | 40% |
| Molekylær formel | C34H24N6Na4O14S4 |
| MDL nummer | MFCD00003969 |
| Synonym | Direct Blue 14, Niagara Blue 3B |
| InChI nøgle | WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J |
| SMIL | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
| IUPAC navn | tetranatrium (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-yliden]hydrazin-1 -yl}-3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)hydrazin-1-yliden]-4-oxo-3,4-dihydronaphthalen-2,7-disulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 960.79 |
| Vis mere |