Få mere at vide
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA positiv kontrol, Rosa26 (mus)
Artikelnummer. 31662353
Skift visning
Mængde:
3 nmol
Artikelnummer. Mængde
31662353 3 nmol
1 options
Artikelnummer. 31662353 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A35525
 Begrænset vare
På lager
Bruges til optimering af transfektion og verifikation af redigeringseffektivitet i transfekterede celler.
Leverer komplet samling af validerede positive kontroller til den TrueGuide syntetiske gRNA-produktlinje for at hjælpe med at maksimere redigeringsydelsen. Denne positive kontrol mod ROSA26 retter sig mod det introniske genområde og har opnået redigeringseffektivitet på op til 80 % i forskellige musecellelinjer. ROSA26-styring bestemmer nemt de optimale betingelser for levering af CRISPR/Cas9-værktøjer til celletype, hvilket gør det muligt at komme videre i redigeringseksperimenter og minimere den efterfølgende indsats for at isolere og validere redigerede kloner
Valideret positiv kontrol crRNA målrettet Rosa26
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveret som tørret RNA. Opbevar tørret RNA ved stuetemperatur; lagre resuspenderet RNA ved -5 °C til -30 °C. Resuspendér i nukleasefrit vand eller TE.
Format Rør
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type gRNA
Arter Mus
Produktlinje TrueGuide
Produkttype gRNA
Mængde 3 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.