Få mere at vide
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA positiv kontrol, CDK4 (menneske)
Artikelnummer. 31662804
Skift visning
Mængde:
3 nmol
Artikelnummer. Mængde
31662804 3 nmol
1 options
Artikelnummer. 31662804 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A35523
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bruges til optimering af transfektion og verifikation af redigeringseffektivitet i transfekterede celler.
Leverer komplet samling af validerede positive kontroller til den TrueGuide syntetiske gRNA-produktlinje for at hjælpe med at maksimere redigeringsydelsen. Denne positive kontrol mod CDK4 retter sig mod Exon 2-regionen og har opnået redigeringseffektivitet på op til 80 % i forskellige humane cellelinjer. CDK4-kontrol bestemmer nemt de optimale betingelser for levering af CRISPR/Cas9-værktøjer til celletype, hvilket gør det muligt at komme videre i redigeringseksperimenter og minimere den efterfølgende indsats for at isolere og validere dine redigerede kloner.
Valideret positiv kontrol sgRNA målrettet mod CDK4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveret som tørret RNA. Opbevar tørret RNA ved stuetemperatur; lagre resuspenderet RNA ved -5 °C til -30 °C. Resuspendér i nukleasefrit vand eller TE.
Format Rør
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type gRNA
Arter ADN
Produktlinje TrueGuide
Produkttype gRNA
Mængde 3 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.