Få mere at vide
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Negativ Kontrol, ikke-målrettet 1
Artikelnummer. 31662581
Skift visning
Mængde:
3 nmol
Artikelnummer. Mængde
31662581 3 nmol
1 options
Artikelnummer. 31662581 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A35526
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
TrueGuide Syntetisk sgRNA Negativ Control genkender ingen sekvens i det menneskelige eller muse-genom og leverer en ikke-redigeret eksperimentel kontrol.
TrueGuide negative kontroller er ikke-målrettede gRNA-sekvenser, der ikke genkender nogen sekvens i det menneskelige eller muse-genom og giver en ikke-redigeret kontrol, når analyser udføres på sammenlagte populationer af redigerede celler.
Ikke-målrettede gRNA-sekvenser, der ikke genkender nogen sekvens i det menneskelige eller muse-genom og giver en ikke-redigeret kontrol, når analysen udføres på samlede populationer af redigerede celler.
Valideret negativ kontrol crRNA. Universel kontrol for mus og menneske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Leveret som tørret RNA. Opbevar tørret RNA ved stuetemperatur; lagre resuspenderet RNA ved -5 °C til -30 °C. Resuspendér i nukleasefrit vand eller TE.
Format Rør
Kontroltype Negativ kontrol
RNAi type gRNA
Arter ADN, Mus
Produktlinje TrueGuide
Produkttype gRNA
Mængde 3 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.