Få mere at vide
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (5μ g/μ L)
Artikelnummer. 17494673
Mængde:
100μ g
500μ g
Artikelnummer. 17494673
Brand: Invitrogen™ A50577
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
En high fidelity CRISPR Cas9-proteinvariant konstrueret til at demonstrere overlegne profiler uden for målet, samtidig med at den maksimale redigeringseffektivitet bevares. TrueCut™ HiFi Cas9 Protein er ideel til applikationer, der er følsomme over for begivenheder uden for målet, og når mere præcis redigering er påkrævet.
Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein is a high fidelity CRISPR Cas9 protein variant engineered to demonstrate superior off-target profiles, while preserving maximum on-target editing efficiency.
  • En high fidelity CRISPR Cas9-proteinvariant konstrueret til at demonstrere overlegne off-target profiler, samtidig med at den maksimale on-target redigeringseffektivitet bevares
  • Næsten fuldstændig eliminering af off-target-hændelser i alle testede cellelinjer inklusive standard-, immun-, primær- og stamceller
  • Opretholder maksimal redigeringseffektivitet på målet i forhold til TrueCut™ Cas9 Protein v2
  • Transfektionsklar med enten elektroporation eller lipidmedierede transfektionsreagenser
  • Fremstillet under strenge ISO-13485 kvalitetsstandarder
  • Ideel til applikationer, der er følsomme over for begivenheder uden for målet, og når mere præcis redigering er påkrævet
  • Eliminerer tidskrævende kloningstrin
Fås i to koncentrationer
  • 1μ g/μ L - Til brug i standardredigeringsscenarier
  • 5μ g/μ L - Til optimerede redigeringsforhold i vanskeligere scenarier såsom i primære eller embryonale celler, mikroinjektion eller ved screening af flere gRNA-sekvenser ad gangen
  • For brugerdefinerede størrelser eller koncentrationer, spørg venligst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5μ g/μ L
Renhed ≥90 %
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Kilde E. coli
Mængde 500μ g
Produkttype HiFi Cas9
Form Væske