Få mere at vide
Invitrogen™ TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (5μ g/μ L)
Mængde:
100μ g
500μ g
Beskrivelse
Invitrogen TrueCut HiFi Cas9 Protein is a high fidelity CRISPR Cas9 protein variant engineered to demonstrate superior off-target profiles, while preserving maximum on-target editing efficiency.
- En high fidelity CRISPR Cas9-proteinvariant konstrueret til at demonstrere overlegne off-target profiler, samtidig med at den maksimale on-target redigeringseffektivitet bevares
- Næsten fuldstændig eliminering af off-target-hændelser i alle testede cellelinjer inklusive standard-, immun-, primær- og stamceller
- Opretholder maksimal redigeringseffektivitet på målet i forhold til TrueCut™ Cas9 Protein v2
- Transfektionsklar med enten elektroporation eller lipidmedierede transfektionsreagenser
- Fremstillet under strenge ISO-13485 kvalitetsstandarder
- Ideel til applikationer, der er følsomme over for begivenheder uden for målet, og når mere præcis redigering er påkrævet
- Eliminerer tidskrævende kloningstrin
Fås i to koncentrationer
- 1μ g/μ L - Til brug i standardredigeringsscenarier
- 5μ g/μ L - Til optimerede redigeringsforhold i vanskeligere scenarier såsom i primære eller embryonale celler, mikroinjektion eller ved screening af flere gRNA-sekvenser ad gangen
- For brugerdefinerede størrelser eller koncentrationer, spørg venligst
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5μ g/μ L |
| Renhed | ≥90 % |
| Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
| Kilde | E. coli |
| Mængde | 100μ g |
| Produkttype | HiFi Cas9 |
| Form | Væske |