Få mere at vide
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Artikelnummer. p-8370003
Mængde:
10μ g
100μ g
25μ g
500μ g
Koncentration:
1μ g/μ L
5μ g/μ L
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
25µg
500µg
Artikelnummer. 15739719
Brand: Invitrogen™ A36498
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Et næste generations CRISPR Cas9-protein udviklet til at levere maksimal redigeringseffektivitet.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 er et næste generations CRISPR Cas9-protein udviklet til at levere maksimal redigeringseffektivitet.
Funktionerne omfatter:
  • Konsekvent høj redigeringseffektivitet i alle testede cellelinjer inklusive standard, immun, primær og stam, med op til 2 gange højere redigeringseffektivitet i vanskelige mål end konkurrenterne
  • Høj —kvalitet fremstillet under strenge ISO 13485 kvalitetsstandarder
  • Validerede protokoller for et stort antal celletyper hjælper dig med at opnå succes hurtigere
TrueCut Cas9 Protein v2 er rekombinant Streptococcus pyogenes Cas9 (wt) protein, oprenset fra E. coli, til genomredigering med CRISPR-teknologi. Cas9 protein danner et meget stabilt ribonukleoprotein (RNP) kompleks med guide RNA (gRNA) komponenten i CRISPR/Cas9 systemet. Inkorporering af nukleare lokaliseringssignaler (NLS) hjælper med levering til kernen, hvilket øger hastigheden af genomisk DNA-spaltning.
  • Transfektionsklar med enten lipidmedierede transfektionsreagenser eller elektroporation
  • Eliminerer tidskrævende kloningstrin
  • Fås i 2 koncentrationer:
    • 1μ g/μ L til brug i standardredigeringsscenarier
    • 5μ g/μ L til optimering af redigeringsbetingelser i vanskeligere scenarier såsom i primære eller embryonale celler, mikroinjektion eller ved screening af flere gRNA-sekvenser ad gangen
    • For brugerdefinerede størrelser eller koncentrationer, spørg venligst
Muligheder for at opnå CRISPR gRNA til brug med TrueCut Cas9 Protein v2:
  • Bestil transfektionsklar TrueGuide syntetiske gRNA'er
  • Generer transfektionsklar gRNA på så lidt som fire timer inklusive skabelonsamling med vores GeneArt Præcisions gRNA-syntesesæt (kat.nr. A29377)
  • Få vores Custom Services-team til at designe, syntetisere og rense in vitro (IVT ) gRNA-sekvenser til dig
Certificeringer
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5μ g/μ L
Komponenter TrueCut Cas9 Protein v2
Grad Molekylær biologi
Indhold og opbevaring TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml), 100μ g
Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Adgangsnummer NC_002737.2:854751-858857
Udtrykssystem E. coli
Gen-id (Entrez) 901176
Gen symbol Spy_1046
Gene Alias cas5, csn1
Protein form Rekombinant
Protein tag Umærket
Forsendelsestilstand Tøris
Valideret ansøgning Genom redigering
Mængde 100μ g
Produkttype Cas9 Protein v2
Forskningskategori Genom redigering
Produktlinje TrueCut