Få mere at vide
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Artikelnummer. 15876741
Skift visning
Mængde:
10μ g
100μ g
25μ g
500μ g
Koncentration:
1μ g/μ L
5μ g/μ L
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
25µg
500µg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Koncentration Pakningsstørrelse
15876741 500μ g 5μ g/μ L 500µg
15739719 100μ g 5μ g/μ L 100µg
15738339 25μ g 1μ g/μ L 25µg
15748969 10μ g 1μ g/μ L 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15876741 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A36499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5510.00 DKK
    5179.65 DKK / 500µg
    Spare 330.35 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et næste generations CRISPR Cas9-protein, der er designet til at levere maksimal redigeringseffektivitet på målet. TrueCut Cas9 Protein v2 er ideel til applikationer, der kræver den højeste redigeringseffektivitet.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 er et næste generations CRISPR Cas9-protein, der er designet til at levere maksimal redigeringseffektivitet.
Funktioner inkluderer:
  • Konsekvent høj redigeringseffektivitet i alle testede cellelinjer, herunder standard, immun, primær og stamme, med op til 2 gange højere redigeringseffektivitet i vanskelige mål end konkurrenterne
  • Høj kvalitet—produceret under strenge ISO 13485 kvalitetsstandarder
  • Validerede protokoller for et stort antal celletyper hjælper dig med at opnå succes hurtigere
TrueCut Cas9 Protein v2 er et rekombinant Streptococcus pyogenes Cas9 (wt) protein, renset fra E. coli, til genomredigering med CRISPR-teknologi. Cas9-proteinet danner et meget stabilt ribonukleoprotein (RNP)-kompleks med guide-RNA (gRNA)-komponenten i CRISPR/Cas9-systemet. Inkorporering af nukleare lokaliseringssignaler (NLS) hjælper leveringen til kernen og øger hastigheden af genomisk DNA-kløvning.
  • Transfektionsklar, ved brug af enten lipidmedierede transfektionsreagenser eller elektroporation
  • Eliminerer tidskrævende kloningstrin
  • Findes i to specialiseringer:
    • 1 μg/μl til brug i standard redigeringsscenarier
    • 5 μg/μl til optimering af redigeringsbetingelser i mere vanskelige scenarier som i primære eller embryonale celler, mikroinjektion eller ved screening af flere gRNA-sekvenser ad gangen
    • For tilpassede størrelser eller koncentrationer, spørg venligst
Muligheder for at opnå CRISPR gRNA til brug med TrueCut Cas9 Protein v2:
  • Bestil færdigdesignede TrueGuide syntetiske gRNA'er til højeffektiv knockout hos mennesker eller mus
  • Indsend dit eget design til specialsyntese af CRISPR sgRNA
  • Brug vores gratis TrueDesign CRISPR Genome Editor-software til nem design og bestilling af brugerdefineret gRNA til præcis genomredigering
Certificeringer
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5μ g/μ L
Komponenter TrueCut Cas9 Protein v2
Grad Molekylær biologi
Indhold og opbevaring TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml), 500μ g
Opbevares ved -5 °C til -30 °C.
Adgangsnummer NC_002737.2:854751-858857
Udtrykssystem E. coli
Gen-id (Entrez) 901176
Gen symbol Spy_1046
Gene Alias cas9, cas5, csn1
Protein form Rekombinant
Protein tag Umærket
Forsendelsestilstand Tøris
Valideret ansøgning Genom redigering
Mængde 500μ g
Produkttype Cas9 Protein v2
Forskningskategori Genom redigering
Produktlinje TrueCut