Få mere at vide
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Beskrivelse
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 er et næste generations CRISPR Cas9-protein, der er designet til at levere maksimal redigeringseffektivitet.
Funktioner inkluderer:
- Konsekvent høj redigeringseffektivitet i alle testede cellelinjer, herunder standard, immun, primær og stamme, med op til 2 gange højere redigeringseffektivitet i vanskelige mål end konkurrenterne
- Høj kvalitet—produceret under strenge ISO 13485 kvalitetsstandarder
- Validerede protokoller for et stort antal celletyper hjælper dig med at opnå succes hurtigere
TrueCut Cas9 Protein v2 er et rekombinant Streptococcus pyogenes Cas9 (wt) protein, renset fra E. coli, til genomredigering med CRISPR-teknologi. Cas9-proteinet danner et meget stabilt ribonukleoprotein (RNP)-kompleks med guide-RNA (gRNA)-komponenten i CRISPR/Cas9-systemet. Inkorporering af nukleare lokaliseringssignaler (NLS) hjælper leveringen til kernen og øger hastigheden af genomisk DNA-kløvning.
- Transfektionsklar, ved brug af enten lipidmedierede transfektionsreagenser eller elektroporation
- Eliminerer tidskrævende kloningstrin
- Findes i to specialiseringer:
- 1 μg/μl til brug i standard redigeringsscenarier
- 5 μg/μl til optimering af redigeringsbetingelser i mere vanskelige scenarier som i primære eller embryonale celler, mikroinjektion eller ved screening af flere gRNA-sekvenser ad gangen
- For tilpassede størrelser eller koncentrationer, spørg venligst
Muligheder for at opnå CRISPR gRNA til brug med TrueCut Cas9 Protein v2:
- Bestil færdigdesignede TrueGuide syntetiske gRNA'er til højeffektiv knockout hos mennesker eller mus
- Indsend dit eget design til specialsyntese af CRISPR sgRNA
- Brug vores gratis TrueDesign CRISPR Genome Editor-software til nem design og bestilling af brugerdefineret gRNA til præcis genomredigering
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5μ g/μ L |
| Komponenter | TrueCut Cas9 Protein v2 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Indhold og opbevaring | TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml), 100μ g Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Adgangsnummer | NC_002737.2:854751-858857 |
| Udtrykssystem | E. coli |
| Gen-id (Entrez) | 901176 |
| Gen symbol | Spy_1046 |
| Gene Alias | cas5, csn1 |
| Protein form | Rekombinant |
| Vis mere |