Få mere at vide
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Beskrivelse
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 er et næste generations CRISPR Cas9-protein udviklet til at levere maksimal redigeringseffektivitet.
Funktionerne omfatter:
- Konsekvent høj redigeringseffektivitet i alle testede cellelinjer inklusive standard, immun, primær og stam, med op til 2 gange højere redigeringseffektivitet i vanskelige mål end konkurrenterne
- Høj —kvalitet fremstillet under strenge ISO 13485 kvalitetsstandarder
- Validerede protokoller for et stort antal celletyper hjælper dig med at opnå succes hurtigere
TrueCut Cas9 Protein v2 er rekombinant Streptococcus pyogenes Cas9 (wt) protein, oprenset fra E. coli, til genomredigering med CRISPR-teknologi. Cas9 protein danner et meget stabilt ribonukleoprotein (RNP) kompleks med guide RNA (gRNA) komponenten i CRISPR/Cas9 systemet. Inkorporering af nukleare lokaliseringssignaler (NLS) hjælper med levering til kernen, hvilket øger hastigheden af genomisk DNA-spaltning.
- Transfektionsklar med enten lipidmedierede transfektionsreagenser eller elektroporation
- Eliminerer tidskrævende kloningstrin
- Fås i 2 koncentrationer:
- 1μ g/μ L til brug i standardredigeringsscenarier
- 5μ g/μ L til optimering af redigeringsbetingelser i vanskeligere scenarier såsom i primære eller embryonale celler, mikroinjektion eller ved screening af flere gRNA-sekvenser ad gangen
- For brugerdefinerede størrelser eller koncentrationer, spørg venligst
Muligheder for at opnå CRISPR gRNA til brug med TrueCut Cas9 Protein v2:
- Bestil transfektionsklar TrueGuide syntetiske gRNA'er
- Generer transfektionsklar gRNA på så lidt som fire timer inklusive skabelonsamling med vores GeneArt Præcisions gRNA-syntesesæt (kat.nr. A29377)
- Få vores Custom Services-team til at designe, syntetisere og rense in vitro (IVT ) gRNA-sekvenser til dig
Certificeringer
CoA
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1μ g/μ L |
| Komponenter | TrueCut Cas9 Protein v2 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Indhold og opbevaring | TrueCut Cas9 Protein v2 (1 mg/ml), 25μ g Opbevares ved -5 °C til -30 °C. |
| Adgangsnummer | NC_002737.2:854751-858857 |
| Udtrykssystem | E. coli |
| Gen-id (Entrez) | 901176 |
| Gen symbol | Spy_1046 |
| Gene Alias | cas5, csn1 |
| Protein form | Rekombinant |
| Vis mere |