Få mere at vide
Heathrow Scientific™ ægte North™ Mini-køler
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Farve:
Blå
Grøn
Oversigt:
Gel fyldt låg
Klar låg
Tåler temperatur (metrisk):
-20 °C
0 °C
Beskrivelse
- Polycarbonat konstruktion
- Køleren har skridsikre gummifødder
- Et-positionslåg med rist og nøgle for nem prøveidentifikation
- Fås med låg fyldt med isolerende gel
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Højde (metrisk) | 10 cm |
| Højde (engelsk) | 3,9 tommer. |
| Længde (metrisk) | 14.5 cm |
| Længde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 10.5 cm |
| Bredde (engelsk) | 4,1 tommer |
| Oversigt | Klar låg |
| Til brug med (applikation) | Rør |
| Holder | Rør |
| Vis mere |