Få mere at vide
Heathrow Scientific™ ægte North™ Mini-køler
Artikelnummer. 16310686 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Array:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Farve:
Blå
Grøn
Oversigt:
Gel fyldt låg
Klar låg
Tåler temperatur (metrisk):
-20 °C
0 °C
Artikelnummer. 16310686
Brand: Heathrow Scientific™ HS120072
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den Sande North™ Mini Cooler beskytter temperaturfølsomme prøver på bænken eller i fryseren. Minikøleren er ideel til at opbevare PCR™ reagenser, enzymer og andre biokemiske reagenser afkøles, mens de arbejder på bænken.
  • Polycarbonat konstruktion
  • Køleren har skridsikre gummifødder
  • Et-positionslåg med rist og nøgle for nem prøveidentifikation
  • Fås med låg fyldt med isolerende gel
Tekniske data
Farve Grøn
Højde (metrisk) 10 cm
Højde (engelsk) 3,9 tommer.
Længde (metrisk) 24.5 cm
Længde (engelsk) 9,6''
Bredde (metrisk) 10.5 cm
Bredde (engelsk) 4,1 tommer
Oversigt Gel fyldt låg
Til brug med (applikation) Rør
Holder Rør
Mængde 1 stk.
Array 4 x 8
Materiale Polycarbonat
Type Kølere
Kapacitet (metrisk) 0,5 til 2 ml
Tåler temperatur (metrisk) 0 °C