Få mere at vide
Fisherbrand™ ægte North™ Mikroskop Slide Box
Artikelnummer. 15366548 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
ægte North™ Mikroskop Slide Box; Slidekapacitet: 25 Slides
Artikelnummer.
15366548 ægte North™ Mikroskop Slide Box; Slidekapacitet: 25 Slides
1 options
Artikelnummer. 15366548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.95 DKK
    70.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.84 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dias ved ultralave temperaturer helt ned til -80 °C. ægte North™ Microscope Slide Box er konstrueret af slidstærkt polycarbonat med en rustfri stållås.
  • Sikker opbevaring og transport af 25 x 75 mm objektglas.
  • Ensartede rillede glideåbninger adskiller gliderne og forhindrer glidekontakt.
  • Temperaturbestandig nummereret skumforing og identifikationsark.
  • Stabelbar.
Tekniske data
Type Mikroskop Slide Box
Slidekapacitet 25
Lukketype Hægte
Farve Blå
Enheden holder Objektglas til mikroskop
Dimensioner (L x B x H) 141 x 88 x 35 mm
Materiale Polycarbonat
Stabelbar Ja
Lukningsmateriale Rustfrit stål