Få mere at vide
Heathrow Scientific ægte North™ Kryogent hætteglas 2,0 ml
Artikelnummer. 16320746 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Lukningsfarve:
Assorteret, blå
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Pakningsstørrelse
16320746 Assorteret, blå -
15939105 Neutral Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16320746 Leverandør Heathrow Scientific Leverandørnr. HS23202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 DKK
    1968.74 DKK / Pakke med 500
    Spare 66.26 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Den Sande North™ Cryogenic Vials innovative design sparer plads i din fryser. Hætteglassene er ikke-pyrogene, ikke-cytotoksiske og DNase, RNase-fri.
  • Hætteglas af polypropylen, der er modstandsdygtigt over for brud
  • Silikonelågforsegling& patenteret facetteret låg med let greb med ergonomisk 1,5-drejning til at åbne og lukke
  • Skyllehætte sparer plads under opbevaring
  • Trykt skriveområde og gradueringer
  • Steril pakket i genlukkelige poser
  • Inkluderer sporbart sterilitetsattest
  • Anbefalet til mekaniske frysere og dampfase LN2 (-196° )
  • Engangs
Tekniske data
Farve Neutral
Certificeringer/compliance Sporbar Sterilitet
Lukningsfarve Assorteret, blå
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Bund form Med krave
Materiale Polypropylen
Trådstil Udseende
Til brug med (applikation) Dampfase LN2
Til brug med (udstyr) Mekanisk fryser
Længde (metrisk) 12 mm
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
RNase fri Ja
Damp LN2 (til -150°C) Ja, til -196 °C
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Silikone
Dnase Free Ja
Højde (metrisk) 49 mm
Lukketype Silikonelågforsegling
Produkttype Hætteglas