Få mere at vide
Heathrow Scientific™ ægte North™ Bølgeformede frysebokse
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkterBeskrivelse
- Fremstillet af korrugeret polypropylen
- Nem selvsamlende kasser sendes fladpakket
- Mere holdbare end kartonkasser, da de ikke er modtagelige for fugt
- Reducerer risikoen for skimmelsvamp markant
- Skillebånd følger med kasserne
- Opbevares ned til temperaturer på -80 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Type | Fryseboks |
| Holder | 50 hætteglas |
| Inkluderer | Afdelere |
| Min. Temperatur (metrisk) | -80 °C |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 18.79 x 19.81 x 4.06 cm |
| Længde (engelsk) | 7,4'' |
| Vis mere |