Få mere at vide
Tocris Bioscience™ TRPV3 74a
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18748846
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18748846 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18748846 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6831/5
Selective TRPV3 antagonist; brain penetrant
TRPV3 74a is a selective TRPV3 antagonist (KB = 0.56 μM). Displays no significant activity against a panel of other ion channels. Exhibits efficacy in animal models of neuropathic pain. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (αS)-α-[cis-3-Hydroxy-3-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]cyclobutyl]-2-pyridinemethanol
CAS 1432051-63-2
Mængde 5 mg
Mål TRPV Antagonists
Molekylær formel C17H17F3N2O2
Formel vægt 3434
Renhed 98%