missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ TRPC6-PAM-C20
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18725706
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18725706 10 mg
18746266 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18725706 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6875/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective TRPC6 positive allosteric modulator

TRPC6-PAM-C20 is a selective TRPC6 positive allosteric modulator. Selectively activates TRPC6 over other TRP channels. Also activates TRPA1. Induces transient increase in intracellular Ca2+ in HEK cells expressing TRPC6 (EC50 = 2.37 μM). Potentiates OAG (1-oleoyl-1-acetyl-sn-glycerol)-induced Ca2+ influx in human platelets, and enhances OAG-induced platelet aggregation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(3-,4-Dihydro-6,7-dimethoxy-3,3-dimethyl-1-isoquinolinyl)-2H-1-benzopyran-2-one
CAS 667427-75-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C22H21NO4
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.