Få mere at vide
Troxipide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Troxipide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O4/c1-19-12-7-10(8-13(20-2)14(12)21-3)15(18)17-11-5-4-6-16-9-11/h7-8,11,16H,4-6,9H2,1-3H3,(H,17,18) |
| Formel vægt | 294.158 |