missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trovirdine, MedChemExpress
Beskrivelse
Trovirdine inhibits HIV-1 RT with an IC50 of 7 nM when employing heteropolymeric primer/template (oligo-DNA/ribosomal RNA)and dGTP as substrate.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trovirdine |
| CAS | 149488-17-5 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H13BrN4S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | LY300046 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (296.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | S=C(NCCC1=NC=CC=C1)NC2=NC=C(Br)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.24 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?