Få mere at vide
Trovafloxacin, TRC
Artikelnummer. 30134418
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134418 2.5 mg 2.5mg
30134578 25 mg -
30011905 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8927602.5MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147059-72-1
Molekylær formel C20H15F3N4O3
Molekylvægt (g/mol) 416.35
Synonym 7-((1R,5S,6s)-6-amino-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid, Turvel, 3-Azabicyclo[3.1.0]hexane, 1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid derivative, 7-[(1alpha,5alpha,6alpha)-6-Amino-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl]-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid
IUPAC navn 7-[(1R,5S)-6-amino-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl]-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,8-naftyridin-3-carboxylsyre
SMIL N[C@@H]1[C@H]2CN(C[C@@H]12)c3nc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)c5ccc(F)cc5F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trovafloxacin
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H15F3N4O3/c21-8-1-2-15(13(22)3-8)27-7-12(20(29)30)17(28)9-4-14(23)19(25-18(9)27)26-5-10-11(6-26)16(10)24/h1-4,7,10-11,16H,5-6,24H2,(H,29,30)/t10-,11+,16+
Formel vægt 416.1096