Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Trovafloxacin mesylate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18702734
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18702734 10 mg
18722694 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702734 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3863/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Antibiotic; inhibits bacterial DNA synthesis
Fluoroquinolone antibiotic. Inhibits bacterial DNA topoisomerase IV and DNA gyrase and forms a stable quinolone-DNA complex with these enzymes which reversibly inhibits DNA synthesis. Displays potent activity against gram-positive and gram-negative bacteria. Increases the production of mitochondrial NO in immortalized hepatocytes; also increases mitochondrial Ca2+. Inhibits Panx-1 (IC50 ∽ 4μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147059-75-4
Molekylær formel C21H19F3N4O6S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trovafloxacin mesylate
Mængde 10 mg
Formel vægt 512.46
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 512.46