Få mere at vide
Uvex™ Bukser 8997-Midnight Navy
Artikelnummer. 17296921 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17296921 25 -
17206911 46 Hver
17206921 66 -
17206931 26 -
17216911 48 -
17216921 90 -
17216931 27 -
17226911 50 -
17226921 94 -
17226931 28 -
17236911 52 -
17236921 98 -
17236931 29 -
17246911 54 -
17246921 102 -
17246931 30 Hver
17256911 56 -
17256921 106 -
17256931 31 -
17266911 58 -
17266921 110 -
17266931 32 -
17276911 60 -
17276921 23 -
17286901 42 Hver
17286911 62 -
17286921 24 -
17296901 44 Hver
17296911 64 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 17296921 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8966839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 DKK
    786.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.46 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
  • Materiale: 65% polyester, 35% bomuld, ca. 250 g/m² , kipervævning
  • Dette er en optimeret buks på fysiologiske synspunkter med anatomisk placerede strækindlæg og kontrastfarvede indlæg, der sørger for permanent velvære og nem bevægelse.
  • Breddejusterbar elastik for en optimal pasform, mange forskellige lommer tilbyder nok opbevaringsplads, strækindlæg i knæområdet for mere bevægelsesfrihed, sporty tilpasning af stilen, velegnet til industriel vask
  • Öko-Tex Standard 100
  • Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
  • Plejevejledning: 95 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: II-punkter, renseri: P, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
  • Standarder: EN 14404 type 2 effekttrin 1 i kombination med knæbeskyttere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 25
Køn Mænds
Produkttype Bukser til generelle formål
Materiale Bomuld
Farve Blå
Ankel stil Lige
Sømtype Tapet
Antal lommer 6
Lukketype Knapper; Lynlås
Engangs Genanvendelig
Tykkelse ca. 0,245 g/m²