Få mere at vide
Uvex™ Bukser 8997-Midnight Navy
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
Brand: Uvex™ 8966813
652.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Materiale: 65% polyester, 35% bomuld, ca. 250 g/m² , kipervævning
- Dette er en optimeret buks på fysiologiske synspunkter med anatomisk placerede strækindlæg og kontrastfarvede indlæg, der sørger for permanent velvære og nem bevægelse.
- Breddejusterbar elastik for en optimal pasform, mange forskellige lommer tilbyder nok opbevaringsplads, strækindlæg i knæområdet for mere bevægelsesfrihed, sporty tilpasning af stilen, velegnet til industriel vask
- Öko-Tex Standard 100
- Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
- Plejevejledning: 95 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: II-punkter, renseri: P, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
- Standarder: EN 14404 type 2 effekttrin 1 i kombination med knæbeskyttere
Tekniske data
60 | |
Bukser til generelle formål | |
Blå | |
Tapet | |
Knapper; Lynlås | |
ca. 0,245 g/m² |
Mænds | |
Bomuld | |
Lige | |
6 | |
Genanvendelig |