Få mere at vide
Uvex™ Bukser 8997-Midnight Navy
Artikelnummer. 17206911 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17206911 46 Hver
17206921 66 -
17206931 26 -
17216911 48 -
17216921 90 -
17216931 27 -
17226911 50 -
17226921 94 -
17226931 28 -
17236911 52 -
17236921 98 -
17236931 29 -
17246911 54 -
17246921 102 -
17246931 30 Hver
17256911 56 -
17256921 106 -
17256931 31 -
17266911 58 -
17266921 110 -
17266931 32 -
17276911 60 -
17276921 23 -
17286901 42 Hver
17286911 62 -
17286921 24 -
17296901 44 Hver
17296911 64 Hver
17296921 25 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 17206911 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8966806
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 DKK
    786.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.46 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
  • Materiale: 65% polyester, 35% bomuld, ca. 250 g/m² , kipervævning
  • Dette er en optimeret buks på fysiologiske synspunkter med anatomisk placerede strækindlæg og kontrastfarvede indlæg, der sørger for permanent velvære og nem bevægelse.
  • Breddejusterbar elastik for en optimal pasform, mange forskellige lommer tilbyder nok opbevaringsplads, strækindlæg i knæområdet for mere bevægelsesfrihed, sporty tilpasning af stilen, velegnet til industriel vask
  • Öko-Tex Standard 100
  • Størrelser: 42 - 64, 90 - 110
  • Plejevejledning: 95 °C vaskbar, klorering umulig, strygning: II-punkter, renseri: P, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
  • Standarder: EN 14404 type 2 effekttrin 1 i kombination med knæbeskyttere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 46
Køn Mænds
Produkttype Bukser til generelle formål
Materiale Bomuld
Farve Blå
Ankel stil Lige
Sømtype Tapet
Antal lommer 6
Lukketype Knapper; Lynlås
Engangs Genanvendelig
Tykkelse ca. 0,245 g/m²