Få mere at vide
Trospiumchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trospium chloride |
| CAS | 10405-02-4 |
| Molekylær formel | C25 H30 N O3 . Cl |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Trospium chloride, (1R,3r,5S)-3-[(Hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride, Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium]','3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-','chloride (1:1)','(1α,3β,5α)-, Spiro[1αH,5αH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium]','3α-hydroxy-','chloride','benzilate (8CI), Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium]','3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-','chloride','(1α,3β,5α)- (9CI), Benzilic acid','ester with 3α-hydroxyspiro[1αH,5αH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium] chloride (8CI), As XVII, Azoniaspiro compound XVII, Azoniaspiro(3α-benziloyloxynortropane-8,1'-pyrrolidine) chloride, Keptan, Relaspium, Sanctura, Sanctura XR, Spasmex, Spasmo 3, Spasmo-lyt, Trospium chloride, Trozyd |
| InChI formel | InChI=1S/C25H30NO3.ClH/c27-24(25(28,19-9-3-1-4-10-19)20-11-5-2-6-12-20)29-23-17-21-13-14-22(18-23)26(21)15-7-8-16-26;/h1-6,9-12,21-23,28H,7-8,13-18H2;1H/q+1;/p-1/t21-,22+,23+; |
| SMIL | [Cl-].OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]23CCCC3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | [(1S,5R)-spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]oktan-8,1'-azolidin-1-ium]-3-yl] 2-hydroxy-2,2-diphenylacetat; chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.96 |
| Formel vægt | 427.1914 |