Få mere at vide
Trospium chloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16418326 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16418326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0461
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Trospium chloride is an orally active, specific and competitive antagonist of muscarinic cholinergic receptors (mAChRs), with antimuscarinic activity. Trospium chloride binds to muscarinic receptors M1, M2 and M3 with high affinity, but not nicotinic, cholinergic receptors.
Trospium chloride is an orally active, specific and competitive antagonist of muscarinic cholinergic receptors (mAChRs), with antimuscarinic activity. Trospium chloride binds to muscarinic receptors M1, M2 and M3 with high affinity, but not nicotinic, cholinergic receptors.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trospium chloride
Fysisk form Solid
CAS 10405-02-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H30ClNO3
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (233.67 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (77.88 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H][C@@]12CC[C@@](C[C@@H](OC(C(C3=CC=CC=C3)(O)C4=CC=CC=C4)=O)C2)([H])[N+]15CCCC5.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 427.96
Formel vægt 427.96
Procent renhed 99.65%