missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trospectomycin Dihydrochloride (>70%), TRC

Artikelnummer. 30452443
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452443 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8927501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trospectomycin Dihydrochloride
CAS 85951-37-7
Molekylær formel C17H30N2O7• 2HCl
Mængde 1 mg
Synonym (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-2-Butyldecahydro-4a,7,9-trihydroxy-6,8-bis(methylamino)-4H-pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H30N2O7.2ClH/c1-4-5-6-8-7-9(20)17(23)16(24-8)25-15-13(22)10(18-2)12(21)11(19-3)14(15)26-17;;/h8,10-16,18-19,21-23H,4-7H2,1-3H3;2*1H/t8?,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16+,17+;;/m1../s1
SMIL [H][C@]12[C@@](O)(O[C@@]3([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@]3(O2)[H])O)NC)O)NC)[H])C(CC(O1)CCCC)=O.Cl.Cl
IUPAC navn (4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-2-butyl-4a,7,9-trihydroxy-6,8-bis(methylamino)decahydro-4H-benzo[b]pyrano[2,3-e][1,4]dioxin-4-one dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 447.35
Formel vægt 446.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.