Få mere at vide
Tropyliumtetrafluoroborat, 97%
Beskrivelse
Reaktant eller reagens involveret i Retro-Buchner-reaktioner til syntese af arylcyclopropaner,α -Cyanering af iminer, elektrokemiske redoxtransformationer, oxidativ CH-aktivering af alifatiske aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reaktant eller reagens involveret i Retro-Buchner-reaktioner til syntese af arylcyclopropaner,α -Cyanering af iminer, elektrokemiske redoxtransformationer, oxidativ CH-aktivering af alifatiske aldehyder.
Opløselighed Opløselig i
varm methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, stærke baser, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tropylium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | ∼240 °C (dekomponering) |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 3574512 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i varm methanol. |
| Formel vægt | 177.94 |
| Procent renhed | 97% |