Få mere at vide
Tropyliumtetrafluoroborat, 97%
Artikelnummer. 11427946
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11427946 5 g 5g
11437946 25 g 25g
11447946 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14045.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27081-10-3 | C7H7BF4 | 177,94 g/mol
Reaktant eller reagens involveret i Retro-Buchner-reaktioner til syntese af arylcyclopropaner,α -Cyanering af iminer, elektrokemiske redoxtransformationer, oxidativ CH-aktivering af alifatiske aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reaktant eller reagens involveret i Retro-Buchner-reaktioner til syntese af arylcyclopropaner,α -Cyanering af iminer, elektrokemiske redoxtransformationer, oxidativ CH-aktivering af alifatiske aldehyder.
Opløselighed Opløselig i
varm methanol.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, stærke baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27081-10-3
Molekylær formel C7H7BF4
Molekylvægt (g/mol) 177.94
MDL nummer MFCD00013402
InChI nøgle SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
PubChem CID 152926
IUPAC navn cyclohepta-1,3,5-trien;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tropylium tetrafluoroborate
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 3574512
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i varm methanol.
Formel vægt 177.94
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tropylium tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tropylium tetrafluoroborate
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.