Få mere at vide
Invitrogen™ Human Troponin T (TNNT1) ELISA Kit
Artikelnummer. 17115599
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17115599
Brand: Invitrogen™ EHTNNT1X5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human Troponin T (TNNT1) ELISA kvantificerer Hu TNNT1 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu TNNT1. Metodens princip The Human TNNT1 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Dette gen koder for et protein, der er en underenhed af troponin, som er et regulatorisk kompleks placeret på sarcomerens tynde filament. Dette kompleks regulerer tværstribet muskelkontraktion som reaktion på fluktuationer i intracellulær calciumkoncentration. Dette kompleks er sammensat af tre underenheder: troponin C, som binder calcium, troponin T, som binder tropomyosin, og troponin I, som er en hæmmende underenhed. Dette protein er den langsomme skeletale troponin T-underenhed. Mutationer i dette gen forårsager nemalin myopati type 5, også kendt som Amish nemalin myopati, en neuromuskulær lidelse karakteriseret ved muskelsvaghed og stavformede eller nemaline indeslutninger i skeletmuskelfibre, som påvirker spædbørn, hvilket resulterer i død på grund af respiratorisk insufficiens, normalt i det andet år. Multiple transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet fundet for dette gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P13805
Analyseområde 0,391 til 25 ng/ml
Assay følsomhed 0.35 ng/mL
Kalibreringsområde 0,35 ng/ml til 25 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Andre proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: human ADAM-9, Angiopoietin 2, APRIL, BMP-2, BMP-9, C5a, Cathepsin L, CD200, CD97, Chemerin, DcR3, FABP2, FAP, FGF-19, Galectin-3, HGF R, IFN-gamma, IGF-2, ILGF-2R6, ILGF-3R6, ILGF-3R6, ILGF-3R6, ILGF-3 Kallikrein 14, Legumain, LOX-1, MBL , Neprilysin, Notch-1, NOV, Osteoactivin, PD-1, PGRP-5, Serpin A4, sFRP-3, Thrombomodulin, TLR2, TRAIL R1, WIF-1
Tilstrækkelig til 5 x 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 7138
Gen symbol ANM,NEM5,STNT,TNT,TNTS
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Kardiovaskulær forskning
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym ANM, NEM5, STNT, TNT , TNTS
Mål TNNT1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Vis mere Vis mindre
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado